Få mere at vide
Propylenglycol, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15508614 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
4 L
19 L
Emballage:
Poly spand
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
19 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15508614 4 L Smal mund af ravfarvet glasflaske 4 L
15518614 19 L Poly spand 19 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15508614 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 940303
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 57-55-6
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.095
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC navn propan-1,2-diol
SMIL CC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propylene Glycol
Mængde 4 L
Formel vægt 76.1
Flammepunkt 99.00°C
Grad Multi-Compendial/USP
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.04kg