missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propylene Glycol Dicaprate, TRC

Artikelnummer. 30424569
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424569 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424569 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP797145100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propylene Glycol Dicaprate
CAS 53824-77-4
Molekylær formel C23 H44 O4
Mængde 100 mg
Synonym Propylene Glycol Dicaprate, 1,2-Propanediol Didecanoate, Captex 100, Nikkol PDD, Propylene glycol didecanoate
InChI formel InChI=1S/C23H44O4/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-22(24)26-20-21(3)27-23(25)19-17-15-13-11-9-7-5-2/h21H,4-20H2,1-3H3
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OCC(C)OC(=O)CCCCCCCCC
IUPAC navn 2-decanoyloxypropyl decanoate
Molekylvægt (g/mol) 384.593
Formel vægt 384.324
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.