Få mere at vide
Propylenglycol, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518834 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15518834 500 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske 500ml
1 options
Artikelnummer. 15518834 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. U51007
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 57-55-6
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.095
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC navn propan-1,2-diol
SMIL CC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propylene Glycol
Mængde 500 mL
Formel vægt 76.1
Flammepunkt 99,00 °C
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.04kg