Få mere at vide
Propylenglykol (1,2 propandiol), ACS/USP/NF, Greenfield
Artikelnummer. 30286174
Skift visning
Emballage:
4x1 gal. kasse
4x4L etui
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage
30286174 4x4L etui
30286166 4x1 gal. kasse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30286174 Leverandør Pharmco Leverandørnr. 369000000CS4L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11593.19 DKK
    11435.15 DKK / 16 L
    Spare 158.04 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 57-55-6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propylene Glycol (1,2 Propanediol), ACS/USP/NF
Grad ACS
Emballage 4x4L etui
pH Væske
Mængde 4x4L etui