Få mere at vide
Propylene Carbonate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -49°C |
| Tæthed | 1.20 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 243°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00005385 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | Propylene carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Propylene glycol carbonate, Carbonic acid propylene glycol ester, Propylene carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.09 |
| Grad | Research |