Få mere at vide
Propylencarbonat, 99%
Artikelnummer. 11412997
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412997 250 g 250g
11402997 1000 g 1000g
11422997 5 kg 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15552.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-32-7 | C4H6O3 | 102,09 g/mol
Cobalt(II)acetattetrahydrat bruges til at fremstille komplekser til undersøgelse af egenskaberne af metaller med usædvanlige koordinationsgeometrier. Det bruges også som en katalysator til oxidation og esterificering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Propylencarbonat er et polært, aprotisk opløsningsmiddel, der anvendes i maling og belægninger og som en højpermittiv komponent af elektrolytter i lithiumbatterier. Det spiller en vigtig rolle i klæbemidler, malingfjernere, kosmetik, blødgører, rengøringsmiddel til hårde overflader, harpiksrens, glasfiber, polyester og polyurethanrens. Ydermere fungerer det som et rensemiddel i polyurethan, en karburator og bruges i stereolitografidele. I elektrospray-ioniseringsmassespektrometri doteres det til opløsninger med lav overfladespænding for at forbedre analytopladningen.
Opløselighed Blandbar med
vand, alkohol, ether, acetone, benzen, chloroform og ethylacetat.
Noter
Fugtfølsom. Hygroskopisk. Uforeneligt med syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-32-7
Molekylær formel C4H6O3
Molekylvægt (g/mol) 102.09
MDL nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI nøgle RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
IUPAC navn 4-methyl-1,3-dioxolan-2-on
SMIL CC1COC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propylene Carbonate
Smeltepunkt °C to 49°C
Tæthed 1.204
Kogepunkt 240°C to 243°C
Flammepunkt 132°C (270°F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.421
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ether,acetone,benzene,chloroform and ethyl acetate.
Formel vægt 102.09
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propylene carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propylene carbonate