Få mere at vide
Propylencarbonat, 99%
Beskrivelse
Cobalt(II)acetattetrahydrat bruges til at fremstille komplekser til undersøgelse af egenskaberne af metaller med usædvanlige koordinationsgeometrier. Det bruges også som en katalysator til oxidation og esterificering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Propylencarbonat er et polært, aprotisk opløsningsmiddel, der anvendes i maling og belægninger og som en højpermittiv komponent af elektrolytter i lithiumbatterier. Det spiller en vigtig rolle i klæbemidler, malingfjernere, kosmetik, blødgører, rengøringsmiddel til hårde overflader, harpiksrens, glasfiber, polyester og polyurethanrens. Ydermere fungerer det som et rensemiddel i polyurethan, en karburator og bruges i stereolitografidele. I elektrospray-ioniseringsmassespektrometri doteres det til opløsninger med lav overfladespænding for at forbedre analytopladningen.
Opløselighed Blandbar med
vand, alkohol, ether, acetone, benzen, chloroform og ethylacetat.
Noter
Fugtfølsom. Hygroskopisk. Uforeneligt med syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propylene Carbonate |
| Smeltepunkt | °C til 49 °C |
| Tæthed | 1.204 |
| Kogepunkt | 240 °C til 243 °C |
| Flammepunkt | 132 °C (270 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.421 |
| Mængde | 1000 g |
| Opløselighedsinformation | Blander med vand, alkohol, ether, acetone, benzen, chloroform og ethylacetat. |
| Formel vægt | 102.09 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Propylene carbonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Propylene carbonate