Få mere at vide
Propylene carbonate, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11460751 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11460751 500 g
11470751 1 kg
11480751 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460751 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215641590
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 108-32-7
Molekylær formel C4H6O3
Molekylvægt (g/mol) 102.09
MDL nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI nøgle RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
IUPAC navn 4-methyl-1,3-dioxolan-2-on
SMIL CC1COC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propylene carbonate
Navn note For GC analysis
Farve Farveløs
Tæthed ∽1.19g/mL
Mængde 500 g
Formel vægt 102.09
Fysisk form Væske