Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propylene carbonate |
| Smeltepunkt | -49,0 °C |
| Tæthed | 1.2040g/mL |
| Kogepunkt | 240,0 °C til 243,0 °C |
| Flammepunkt | 116 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99,4% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4200 til 1,4220 |
| Mængde | 2.5 L |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Propylene carbonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.