Få mere at vide
Propylencarbonat, 99,5 %, vandfri og vandfri, AcroSeal™
Artikelnummer. 13118663 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13118663 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
13177714 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13118663 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429261000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00 DKK
    245.53 DKK / 100ml
    Spare 7.47 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 108-32-7 | C4H6O3 | 102,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-32-7
Molekylær formel C4H6O3
Molekylvægt (g/mol) 102.09
MDL nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI nøgle RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
IUPAC navn 4-methyl-1,3-dioxolan-2-on
SMIL CC1COC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propylene carbonate
Smeltepunkt -49,0 °C
Tæthed 1.2040g/mL
Kogepunkt 240,0 °C til 243,0 °C
Flammepunkt 116 °C
Analyseprocentområde 99,4% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Brydningsindeks 1,4200 til 1,4220
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 1.204
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 200 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: blandet med acetone, benzen, kloroform, dmf, ether, ethylacetat og ethylalkohol, let opløseligt i carbontetrachlorid, opløseligt i de fleste organiske opløsningsmidler
Viskositet 2,8 mPa (20 °C)
Formel vægt 102.09
Procent renhed 99.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propylene carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.