Få mere at vide
Propylamine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15879480
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15879480 1 L
15859480 100 mL
15869480 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15879480 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8074771000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-10-8
Tekniske data
Smeltepunkt -83°C
Tæthed 0.72 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00008205
Mængde 1 L
Synonym Propylamine, 1-Aminopropane, Propylamine
Molekylvægt (g/mol) 59.11