Få mere at vide
Propylaminhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10511091 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10511091 25 g Glasflaske 25g
10042850 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10511091 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221890250
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 556-53-6 | C3H10ClN | 95,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-53-6
Molekylær formel C3H10ClN
Molekylvægt (g/mol) 95.57
MDL nummer MFCD00012911
InChI nøgle PYNUOAIJIQGACY-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylamine hydrochloride, n-propylamine hydrochloride, 1-propanamine, hydrochloride, propylammonium chloride, propan-1-amine hydrochloride, 1-propylammonium chloride, n-propylammonium chloride, propylamine, hydrochloride, unii-a1z6ovy2hg, a1z6ovy2hg
PubChem CID 11165
IUPAC navn propan-1-amin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propylamine hydrochloride
Navn note 99+%
Smeltepunkt 160 °C til 164 °C
Farve Beige til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2NH2·HCl
Mængde 25 g
Beilstein 04, 137
Merck Index 15, 7956
Formel vægt 95.57
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.