Få mere at vide
(+/-)-Propyl2-4-pentenoic Acid (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-2-Propyl-4-pentenoic Acid |
| CAS | 1575-72-0 |
| Molekylær formel | C8 H14 O2 |
| Mængde | 5 x 1 mL |
| Synonym | 4-Pentenoic acid, 2-propyl-, Pentanoic acid, 2-(2-propenyl)-, 2-Propyl-4-pentenoic acid, (±)-2-n-Propyl-4-pentenoic acid, 2-Allylpentanoic acid, 2-n-Propyl-4-pentenoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h3,7H,1,4-6H2,2H3,(H,9,10) |
| SMIL | CCCC(CC=C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-propylpent-4-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.2 |
| Formel vægt | 142.0994 |
| Vis mere |