Få mere at vide
Propyl pyrazole triol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16425857
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16425857 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16425857 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100689
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Propyl pyrazole triol (PPT) is a selective estrogen receptor alpha (ERα) agonist. The relative binding affinity of Propyl pyrazole triol for ERα (ERα: 49%) around 410 times higher compared with estrogen receptor beta (ERβ: 0.12%).
Propyl pyrazole triol (PPT) is a selective estrogen receptor alpha (ERα) agonist. The relative binding affinity of Propyl pyrazole triol for ERα (ERα: 49%) around 410 times higher compared with estrogen receptor beta (ERβ: 0.12%).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyl pyrazole triol
CAS 263717-53-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H22N2O3
Mængde 5 mg
Synonym PPT
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (258.77 mM)
SMIL CCCC1=C(C2=CC=C(O)C=C2)N(C3=CC=C(O)C=C3)N=C1C4=CC=C(O)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 386.44
Formel vægt 386.44
Procent renhed 98.72%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death