Få mere at vide
Propylpropionat, 98+%
Artikelnummer. 10238373 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10238373 50 mL Glasflaske 50ml
10551324 250 mL Glasflaske 250ml
10753614 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10238373 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 385520500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-36-5 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-36-5
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009373
InChI nøgle MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl propionate, n-propyl propionate, propanoic acid, propyl ester, n-propyl propanoate, propionic acid, propyl ester, n-propyl n-propionate, propylester kyseliny propionove, unii-g09trv00gk, propyl propionate natural, propionic acid n-propyl ester
PubChem CID 7803
IUPAC navn propylpropanoat
SMIL CCCOC(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyl propionate
Smeltepunkt -76.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8810g/mL
Kogepunkt 123.0°C
Flammepunkt 22°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2C(O)O(CH2)2CH3
Brydningsindeks 1.3820 to 1.3940
Mængde 50 mL
Merck Index 15, 7979
Specifik vægtfylde 0.881
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske