Få mere at vide
Propyl parahydroxybenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17927874
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17927874 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17927874 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0432.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Propylparahydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Analyt- eller komponentnavne Propyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
SMIL CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn propyl 4-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Mængde 250 mg
Formel vægt 180,0786 g/mol