Få mere at vide
Propyl parahydroxybenzoat, LoGiCal
Artikelnummer. 30457868
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457868 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457868 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0432.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Analyt- eller komponentnavne Propyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn propyl 4-hydroxybenzoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Mængde 10 mg
Formel vægt 180,0786 g/mol