Få mere at vide
Propyl parahydroxybenzoat 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463909
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463909 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463909 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0432.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Analyt- eller komponentnavne Propyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 O3
Koncentration 1 mg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn propyl 4-hydroxybenzoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Fødevaretest
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Mængde 1 ml
Formel vægt 180,0786 g/mol