Få mere at vide
Propyl parahydroxybenzoat 0,01 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458828
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458828 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458828 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0432.0004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Propyl parahydroxybenzoat 0,01 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-13-3
Analyt- eller komponentnavne Propyl Parahydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 O3
Koncentration 0.01 mg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propyl 4-Hydroxybenzoate, Propyl Parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Nipasol M, SKF-4392, Propyl Paraben, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity D, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity C
InChI formel InChI=1 S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11 H,2,7H2,1H3
SMIL CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC navn propyl 4-hydroxybenzoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Fødevareanalyse
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Mængde 1 ml
Formel vægt 180,0786 g/mol