Få mere at vide
Propyl Paraben-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyl Paraben-13C6 |
| CAS | 2075718-26-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C413C6H12O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-Hydroxybenzoic Acid Propyl Ester-13C6, Aseptoform P-13C6, Bonomold OP-13C6, Chemocide PK-13C6, Mekkings P-13C6, NSC 23515-13C6, Propyl Chemosept-13C6, Propyl p-Hydroxybenzoate-13C6, Propylparasept-13C6, n-Propylparaben-13C6; |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,8+1,9+1 |
| SMIL | [H][13C]1=[13C](O)[13C]([H])=[13C]([H])[13C](C(OCCC)=O)=[13C]1[H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.16 |
| Procent renhed | >95% |