Få mere at vide
Propyl p-toluenesulfonate, 98+%
Artikelnummer. 10066022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10066022 25 g Glasflaske 25g
10491523 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10066022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380600250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 599-91-7 | C10H14O3S | 214.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 599-91-7
Molekylær formel C10H14O3S
Molekylvægt (g/mol) 214.28
MDL nummer MFCD00059244
InChI nøgle JTTWNTXHFYNETH-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl p-toluenesulfonate, propyl tosylate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, propyl ester, p-toluenesulfonic acid, propyl ester, propyl toluene-4-sulphonate, ccris 9150, p-toluenesulfonic acid n-propyl ester, p-toluenesulfonic acid propyl ester, propanol tosylate, acmc-209mha
PubChem CID 69035
IUPAC navn propyl-4-methylbenzensulfonat
SMIL CCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyl p-toluenesulfonate
Farve Gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 140.0°C (2.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4SO3(CH2)2CH3
Brydningsindeks 1.5065 to 1.5085
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.15
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 214.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propyl p-toluenesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.