Få mere at vide
Propyl Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 24387-69-7 |
| Molekylær formel | C4 H10 O2 S2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2S2/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 1-methylsulfonylsulfanylpropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.25 |
| Formel vægt | 154.0122 |