Få mere at vide
Propyl Methanesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30343972
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30343972 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30343972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB523550100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyl Methanesulfonate
CAS 1912-31-8
Molekylær formel C4H10O3S
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3
SMIL CCCOS(=O)(=O)C
IUPAC navn propyl methanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 138.18