Få mere at vide
Propyl Methanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyl Methanesulfonate |
| CAS | 1912-31-8 |
| Molekylær formel | C4H10O3S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCOS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | propyl methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.18 |