missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propyl Levulinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyl Levulinate |
| CAS | 645-67-0 |
| Molekylær formel | C8H14O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-3-6-11-8(10)5-4-7(2)9/h3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCOC(=O)CCC(=O)C |
| IUPAC navn | propyl 4-oxopentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.2 |
| Formel vægt | 158.0943 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?