Få mere at vide
Propyl Levulinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyl Levulinate |
| CAS | 645-67-0 |
| Molekylær formel | C8H14O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-3-6-11-8(10)5-4-7(2)9/h3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCOC(=O)CCC(=O)C |
| IUPAC navn | propyl 4-oxopentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.2 |
| Formel vægt | 158.0943 |