Få mere at vide
Propyl isothiocyanat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10634025
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10634025 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10317504 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10634025 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL01934DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 628-30-8
Molekylær formel C4H7NS
Molekylvægt (g/mol) 101.167
MDL nummer MFCD00004823
InChI nøgle KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl isothiocyanate, propylisothiocyanate, propane, 1-isothiocyanato, n-propyl isothiocyanate, isothiocyanic acid propyl ester, isothiocyanic acid, propyl ester, isothiocyanic acid n-propyl ester, 1-propyl isothiocyanate, propanisothiocyanate, 1-isothiocyanatopropan
PubChem CID 69403
IUPAC navn 1-isothiocyanatopropan
SMIL CCCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyl isothiocyanate
CAS min % 97.0
Tæthed 0.9780g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2NCS
Mængde 1 g
Formel vægt 101.17
Procent renhed 97%