Få mere at vide
Propylgallat, TRC
Artikelnummer. 30410254
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410254 1 g
30416700 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30410254 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8370001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-79-9
Molekylær formel C10 H12 O5
Molekylvægt (g/mol) 212.2
Synonym Propyl Gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester, Gallic acid propyl ester, Antioxidant PG, E 310, Gallic acid n-propyl ester, Hemostyptin, Marupi Gallate, NSC 2626, Nipa 49, Nipagallin P, Nipanox S 1, PG, Progallin P, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Tenox PG, n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, n-Propyl gallate
IUPAC navn propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
SMIL CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallic acid-propyl ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
Formel vægt 212.0685
Procent renhed >95%