Få mere at vide
Propyl Gallate, Mikromol™
Artikelnummer. 17827911
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17827911 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17827911 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1037.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Propylgallat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gallic acid-propyl ester
CAS 121-79-9
Analyt- eller komponentnavne Gallic acid-propyl ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propyl Gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester, Gallic acid propyl ester, Antioxidant PG, E 310, Gallic acid n-propyl ester, Hemostyptin, Marupi Gallate, NSC 2626, Nipa 49, Nipagallin P, Nipanox S 1, PG, Progallin P, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Tenox PG, n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, n-Propyl gallate
InChI formel InChI=1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
SMIL CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC navn propyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 212.2
Mængde 250 mg
Formel vægt 212,0685 g/mol