Få mere at vide
Propylgallat, 98%
Product Code. 10659843 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10659843 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10459250 100 g Plastflaske 100g
10625762 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10659843 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 131580025
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 121-79-9 | C10H12O5 | 212,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-79-9
Molekylær formel C10H12O5
Molekylvægt (g/mol) 212.2
MDL nummer MFCD00002196
InChI nøgle ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
IUPAC navn propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
SMIL CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Propyl gallate
Navn note 98%
Smeltepunkt 146,0 °C til 150,0 °C
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 0,5% maks. (110 °C, 4 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Merck Index 15, 7971
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,35g/100 ml (25 °C). Andre opløseligheder: 103g/100 g alkohol, 83g/100 g ether, opløseligt i aceton, propylenglycol og polysorbat 8
Formel vægt 212.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Propyl gallate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.