Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyl gallate |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 146,0 °C til 150,0 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. (110 °C, 4 timer) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 500 g |
| Merck Index | 15, 7971 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 0,35g/100 ml (25 °C). Andre opløseligheder: 103g/100 g alkohol, 83g/100 g ether, opløseligt i aceton, propylenglycol og polysorbat 8 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Propyl gallate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.