Få mere at vide
Propyl disulfide, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15780839 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
15780839 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 15780839 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 232340050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyl disulfide
Navn note 99%
CAS 629-19-6
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 195.0°C to 196.0°C
Flammepunkt 66°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H14S2
Lineær formel [CH3(CH2)2S]2
Brydningsindeks 1.4940 to 1.5000
MDL nummer MFCD00009378
Mængde 5g
Specifik vægtfylde 0.95
Synonym dipropyl disulfide, propyl disulfide, disulfide, dipropyl, n-propyl disulfide, di-n-propyl disulfide, 4,5-dithiaoctane, dipropyl disulphide, 1-propyldisulfanyl propane, propyldithiopropane, 1,1'-dithiodipropane
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI nøgle ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCSSCCC
IUPAC navn 1-(propyldisulfanyl)propane
Molekylvægt (g/mol) 150.30
PubChem CID 12377
ChEBI CHEBI:45758
Formel vægt 150.24
Procent renhed 99%