Få mere at vide
Propyl Chloroformate-d7, TRC
Artikelnummer. 30419250
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30419250 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30419250 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83512225MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyl Chloroformate-d7
CAS 1228182-42-0
Molekylær formel C4 2H7 Cl O2
Mængde 25 mg
Synonym Chloroformic Acid Propyl Ester-d7, Propyl Carbonochloridate-d7, Propyl Chlorocarbonate-d7, n-Propyl Chloroformate-d7
InChI formel InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)Cl
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl carbonochloridate
Molekylvægt (g/mol) 129.59
Formel vægt 129.0574