missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propyl Chloroformate-d7 (2.5 mg/mL in Acetonitrile), TRC

Artikelnummer. 30467931
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30467931 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30467931 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT80521X1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propyl Chloroformate-d7
CAS 1228182-42-0
Molekylær formel C4 2H7 Cl O2
Mængde 1 mL
Synonym Chloroformic Acid Propyl Ester-d7, Propyl Carbonochloridate-d7, Propyl Chlorocarbonate-d7, n-Propyl Chloroformate-d7
InChI formel InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)Cl
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl carbonochloridate
Molekylvægt (g/mol) 129.59
Formel vægt 129.0574
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Propyl Chloroformate-d7 2.5 mg/mL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.