Få mere at vide
Propylchloroformat, 98%
Artikelnummer. 10692835 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10692835 25 g 25g
10471294 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10692835 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 245290250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00 DKK
    530.65 DKK / 25g
    Spare 104.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-61-5 | C4H7ClO2 | 122,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-61-5
Molekylvægt (g/mol) 122.55
InChI nøgle QQKDTTWZXHEGAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl chlorocarbonate, n-propyl chloroformate, formic acid, chloro-, propyl ester, carbonochloridic acid, propyl ester, propylchloroformate, propyl chloroformate, unii-a5y2t003ju, chloroformicacidpropylester, n-propylchloroformate, chloroformic acid propyl ester
PubChem CID 7998
IUPAC navn propylcarbonchloridat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyl chloroformate
Smeltepunkt -70,0 °C
Tæthed 1.0900 L532g/mL
Kogepunkt 106,0 °C
Flammepunkt 16 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H7ClO2
Lineær formel CH3(CH2)2OCOCl
Brydningsindeks 1,4030 til 1,4050
Mængde 25 g
Merck Index 15,7961
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
SMIL CCCOC(Cl)=O
Viskositet 0,70 mPa (20 °C)
Formel vægt 122.55
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propyl chloroformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.