missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propyl Benzoate, TRC

Artikelnummer. 30410536
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410536 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410536 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP109295500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propyl Benzoate
CAS 2315-68-6
Molekylær formel C10 H12 O2
Mængde 500 mg
Synonym Propyl Benzoate, Benzoic acid','propyl ester, NSC 229333, Propyl benzoate, n-Propyl benzoate
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
SMIL CCCOC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn propyl benzoate
Molekylvægt (g/mol) 164.201
Formel vægt 164.0837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.