missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propyl Benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyl Benzoate |
| CAS | 2315-68-6 |
| Molekylær formel | C10 H12 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Propyl Benzoate, Benzoic acid','propyl ester, NSC 229333, Propyl benzoate, n-Propyl benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| SMIL | CCCOC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | propyl benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.201 |
| Formel vægt | 164.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?