Få mere at vide
Propyl Benzenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyl Benzenesulfonate |
| CAS | 80-42-2 |
| Molekylær formel | C9H12O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzenesulfonic Acid Propyl Ester, NSC 3216 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3S/c1-2-8-12-13(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| SMIL | CCCOS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | propyl benzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.26 |
| Formel vægt | 200.0507 |