Få mere at vide
Propyl Acetate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -95°C |
| Tæthed | 0.89 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 101.5°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00009372 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Propyl acetate, Acetic acid propyl ester, Propyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.13 |
| Grad | Research |