Få mere at vide
Propyl 4-Aminobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyl 4-Aminobenzoate |
| CAS | 94-12-2 |
| Molekylær formel | C10H13NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6H,2,7,11H2,1H3 |
| SMIL | CCCOC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC navn | propyl 4-aminobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.21 |
| Formel vægt | 179.0946 |