Få mere at vide
Propyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30424867
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30424867 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30424867 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP839408100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate
CAS 101003-80-9
Molekylær formel C10H10Cl2O3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10Cl2O3/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,13H,2-3H2,1H3
SMIL CCCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
IUPAC navn propyl 3,5-dichlor-4-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 249.09
Formel vægt 248.0007