Få mere at vide
Propyl 3,4,5-Trihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15811061
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15811061 100 g
1 options
Artikelnummer. 15811061 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8205990100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 121-79-9
Smeltepunkt 145°C to 148°C
Molekylær formel 3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3
MDL nummer MFCD00002196
Mængde 100 g
Synonym Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 212.2