Få mere at vide
Propyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate, Mikromol™
Beskrivelse
Propyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate |
| CAS | 1364322-42-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Propyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H12 N2 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Entacapone Imp. I (EP), Propyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate, Entacapone Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H |
| SMIL | CCCOC(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N |
| IUPAC navn | propyl (E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate |
| Vis mere |