Få mere at vide
Propyl 2-Hydroxyacetic Acid Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyl 2-Hydroxyacetic Acid Ester |
| CAS | 90357-58-7 |
| Molekylær formel | C5H10O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Propyl Hydroxyacetic Acid Ester, Propyl Glycolate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-2-3-8-5(7)4-6/h6H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCCOC(=O)CO |
| IUPAC navn | propyl 2-hydroxyacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.13 |
| Formel vægt | 118.063 |