Få mere at vide
(+/-)-Propranolol hydrochloride, 99%
Artikelnummer. p-7029206
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11372539
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26645.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 318-98-9 | C16H22ClNO2 | 295.807 g/mol
En beta-adrenerg blokker
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 318-98-9
Molekylær formel C16H22ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 295.807
MDL nummer MFCD00012558
InChI nøgle ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
PubChem CID 62882
ChEBI CHEBI:8500
IUPAC navn 1-naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochlorid
SMIL CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Propranolol hydrochloride
Smeltepunkt 163°C to 165°C
Mængde 5 g
Merck Index 14,7840
Formel vægt 295.8
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-Propranolol hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: [2-Hydroxy-3-(naphthyloxy)propyl]isopropyl ammonium chloride