Få mere at vide
(+/-)-Propranolol hydrochlorid, 99%
Beskrivelse
En beta-adrenerg blokker
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-Propranolol hydrochloride |
| Smeltepunkt | 163 °C til 165 °C |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,7840 |
| Formel vægt | 295.8 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- (+/-)-Propranolol hydrochloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: [2-Hydroxy-3-(naphthyloxy)propyl]isopropyl ammonium chloride