Få mere at vide
Propoxycarbazone Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propoxycarbazone-sodium |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4O7S.Na/c1-4-9-26-14-16-19(15(22)18(14)2)13(21)17-27(23,24)11-8-6-5-7-10(11)12(20)25-3;/h5-8H,4,9H2,1-3H3,(H,17,21);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 420.0716 |