Få mere at vide
Propoxycaine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050574
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050574 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050574 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1190.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Propoxycaine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Propoxycaine Hydrochloride
CAS 550-83-4
Analyt- eller komponentnavne Propoxycaine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H26 N2 O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzoic acid, 4-amino-2-propoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-2-propoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-Diethylaminoethyl 4-amino-2-propoxybenzoate hydrochloride, 2'-Diethylaminoethyl 2-propoxy-4-aminobenzoate hydrochloride, 4-Amino-2-propoxybenzoic acid 2-diethylaminoethyl ester hydrochloride, Blockain hydrochloride, Blockaine hydrochloride, Pravocaine hydrochloride, Propoxycaine hydrochloride, Ravocaine hydrochloride, Rovocaine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-12-13(17)7-8-14(15)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CCCOc1cc(N)ccc1C(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 4-amino-2-propoxybenzoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 330.85
Mængde 100 mg
Formel vægt 330.171 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.