Få mere at vide
Propoxycaine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30462946
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462946 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462946 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1190.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propoxycaine Hydrochloride
CAS 550-83-4
Analyt- eller komponentnavne Propoxycaine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H26 N2 O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 4-amino-2-propoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-2-propoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-Diethylaminoethyl 4-amino-2-propoxybenzoate hydrochloride, 2'-Diethylaminoethyl 2-propoxy-4-aminobenzoate hydrochloride, 4-Amino-2-propoxybenzoic acid 2-diethylaminoethyl ester hydrochloride, Blockain hydrochloride, Blockaine hydrochloride, Pravocaine hydrochloride, Propoxycaine hydrochloride, Ravocaine hydrochloride, Rovocaine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-12-13(17)7-8-14(15)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CCCOc1cc(N)ccc1C(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 4-amino-2-propoxybenzoate;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 330.85
Mængde 10 mg
Formel vægt 330.171 g/mol