Få mere at vide
Propoxur, TRC
Artikelnummer. 30137447
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137447 10 g
18063920 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137447 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83080010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114-26-1
Molekylær formel C11 H15 N O3
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Synonym Phenol, 2-(1-methylethoxy)-, 1-(N-methylcarbamate) (ACI), Carbamic acid, methyl-, o-isopropoxyphenyl ester (8CI), Phenol, 2-(1-methylethoxy)-, methylcarbamate (9CI), Phenol, o-isopropoxy-, methylcarbamate (6CI), 2-(1-Methylethoxy)phenyl N-methylcarbamate, 2-Isopropoxyphenyl methylcarbamate, 2-Isopropoxyphenyl N-methylcarbamate, 58 12 315, Arprocarb, BAY 39007, BAY 5122, Bayer 39007, Bayer B 5122, Baygon, Baygon G, Blattanex, Blattosep, Bolfo, Boruho, Boruho 50, Brygou, Dalf Dust, ENT 25,671, Invisi-Gard, IPMC, MeSH ID: D001074, Mrowkozol, NSC 379584, O-(2-Isopropoxyphenyl) N-methylcarbamate, o-Isopropoxyphenyl methylcarbamate, o-Isopropoxyphenyl N-methylcarbamate, OMS 33, PHC, PHC (carbamate), PHC 7, Propotox, Propoxur, Propoxylor, Sendran, Suncide, Tendex, Unden, Unden (pesticide), Unden 50PM
IUPAC navn (2-propan-2-yloxyphenyl) N-methylcarbamate
SMIL CNC(=O)Oc1ccccc1OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propoxur
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H15NO3/c1-8(2)14-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
Formel vægt 209.1052